242055
N-tert-butyldiméthylsilyl-N-méthyltrifluoroacétamide
≥97%
Synonyme(s) :
MTBSTFA
About This Item
Formule linéaire :
CF3CON(CH3)Si(CH3)2C(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.33
Beilstein:
3606546
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
Essai
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.402 (lit.)
pb
172-175 °C (lit.)
Densité
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H18F3NOSi/c1-8(2,3)15(5,6)13(4)7(14)9(10,11)12/h1-6H3
Clé InChI
QRKUHYFDBWGLHJ-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par