239372
3-Amino-2-cyclohexen-1-one
99%
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Pf
129-133 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES
NC1=CC(=O)CCC1
InChI
1S/C6H9NO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h4H,1-3,7H2
Clé InChI
ZZMRPOAHZITKBV-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable