Key Documents
238775
Sigma-Aldrich
5,7-Dimethyl-3,5,9-decatrien-2-one
technical grade, 85%
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CHCH2CH(CH3)CH=C(CH3)CH=CHCOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Qualité
technical grade
Pureté
85%
Indice de réfraction
n20/D 1.5046 (lit.)
Point d'ébullition
79 °C/0.05 mmHg (lit.)
Densité
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(CC=C)\C=C(C)\C=C\C(C)=O