Documents
237388
Sigma-Aldrich
5-nitroisophthalate de mono-méthyle
99%
Synonyme(s) :
Monomethyl 5-nitrobenzene-1,3-dicarboxylate
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H3-3-(CO2H)CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.15
Numéro Beilstein :
1469253
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Pf
180-182 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H7NO6/c1-16-9(13)6-2-5(8(11)12)3-7(4-6)10(14)15/h2-4H,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
ZCRNIIJXDRYWDU-UHFFFAOYSA-N
Application
mono-Methyl 5-nitroisophthalate has been used as starting reagent in the synthesis of 3-amide-5-[(dipropylamino)carbonyl]benzoic acids.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Steven W Kortum et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(12), 3378-3383 (2007-04-17)
The design and synthesis of a novel series of potent BACE1 hydroxyethylamine inhibitors. These inhibitors feature hydrogen bonding substituents at the C-5 position of the isophthalamide ring with improved selectivity over cathepsin D.