237094
Barium
rod, diam. ~2 cm, ≥99% trace metals basis
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99% trace metals basis
Forme
rod
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Résistivité
50.0 μΩ-cm, 20°C
Diamètre
~2 cm
Impuretés
≤2% 2-ethylhexyl dihydrogenphosphate and tris(2-ethylhexyl) phosphate
0.5% strontium
Point d'ébullition
1640 °C (lit.)
Pf
725 °C (lit.)
Densité
3.6 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ba]
InChI
1S/Ba
Clé InChI
DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Reactant for synthesis of heterobimetallic alkaline earth complexes
Commonly used for medicinal purposes, particularly for visualization of the gastrointestinal tract
Reactant involved in:
- Interactions with fused quartz
- Aggregation of alginate-coated iron oxide nanoparticles
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges