Principaux documents
234680
Sigma-Aldrich
Tetracosanoic acid
99%
Synonyme(s) :
Lignoceric acid
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)22COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
368.64
Numéro Beilstein :
1728237
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
99%
Point d'ébullition
272 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
75-83 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Remplacé(e)(s) par