Principaux documents
234567
Sigma-Aldrich
Sodium fumarate dibasic
98%
Synonyme(s) :
Disodium fumarate, Fumaric acid disodium salt
About This Item
Formule linéaire :
NaOOCCH=CHCOONa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.04
Beilstein:
4301302
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Essai
98%
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)\C=C\C([O-])=O
InChI
1S/C4H4O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2/b2-1+;;
Clé InChI
MSJMDZAOKORVFC-SEPHDYHBSA-L
Remplacé(e)(s) par