234435
(2-Chloroethyl)trimethylammonium chloride
98%
Synonyme(s) :
Chlormequat chloride, Chlorocholine chloride, Choline dichloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
239-243 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
[Cl-].C[N+](C)(C)CCCl
InChI
1S/C5H13ClN.ClH/c1-7(2,3)5-4-6;/h4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
UHZZMRAGKVHANO-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves