Principaux documents
233579
Sigma-Aldrich
4-Octadecylaniline
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)17C6H4NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
345.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai:
97%
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
97%
pb
240-245 °C/0.4 mmHg (lit.)
Pf
59-63 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C24H43N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23-19-21-24(25)22-20-23/h19-22H,2-18,25H2,1H3
Clé InChI
CCRTYBGROAGVGK-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Octadecylaniline was used in the fabrication of alternate-layer Langmuir-Blodgett (LB) films and pyroelectric activity in the films was assesd[1].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
IR studies of pyroelectric Langmuir-Blodgett films.
Jones CA, et al.
Thin Solid Films, 155(2), 187-195 (1987)