232505
1,2-Dihydroxynaphthalene
technical grade
Synonyme(s) :
1,2-Naphthalenediol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Pf
101-103 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1ccc2ccccc2c1O
InChI
1S/C10H8O2/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12/h1-6,11-12H
Clé InChI
NXPPAOGUKPJVDI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable