230030
Cesium sulfate
99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Caesium sulphate, Dicesium sulfate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.99% trace metals basis
Forme
powder and chunks
Impuretés
≤200.0 ppm Trace Metal Analysis
Pf
1019 °C (lit.)
Densité
4.243 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cs+].[Cs+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cs.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
FLJPGEWQYJVDPF-UHFFFAOYSA-L
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.