Key Documents
229709
Sigma-Aldrich
Iodopentoxide
99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Diiodine pentoxide, Iodic anhydride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
I2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
333.81
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
ID de substance PubChem :
Pureté
99.99% trace metals basis
Densité
5.0 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
O=I(=O)OI(=O)=O
InChI
1S/I2O5/c3-1(4)7-2(5)6
Clé InChI
BIZCJSDBWZTASZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame over circleCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges