229660
Hafnium(IV) sulfate
≥99.9% trace metals basis (purity excludes 1-2% zirconium)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.9% trace metals basis (purity excludes 1-2% zirconium)
Forme
powder and chunks
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: hafnium
Impuretés
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
Chaîne SMILES
[Hf+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Hf.2H2O4S/c;2*1-5(2,3)4/h;2*(H2,1,2,3,4)/q+4;;/p-4
Clé InChI
NXKAMHRHVYEHER-UHFFFAOYSA-J
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable