229261
6,7-Dimethoxy-2-tetralone
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
87-89 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1cc2CCC(=O)Cc2cc1OC
Informations sur le gène
human ... CYP2A6(1548)
mouse ... Cyp2a5(13087)
Application
For enamine preparation and elaboration to dopamine agonists.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
W K Brewster et al.
Journal of medicinal chemistry, 33(6), 1756-1764 (1990-06-01)
trans-10,11-Dihydroxy-5,6,6a,7,8,12b-hexahydrobenzo[a]phenan thridine (4a, dihydrexidine) has been found to be a highly potent and selective agonist of the dopamine D1 receptor in rat brain. Dihydrexidine had an EC50 of approximately 70 nM in activating dopamine-sensitive rat striatal adenylate cyclase and a