Principaux documents
229008
Sigma-Aldrich
Benzyldimethylhexadecylammonium chloride
Synonyme(s) :
16-BAC, Benzylhexadecyldimethylammonium chloride, Cetalkonium chloride, Cetyldimethylbenzylammonium chloride
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)15N(Cl)(CH3)2CH2C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
396.09
Numéro Beilstein :
3802341
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pf
55-65 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C25H46N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20-23-26(2,3)24-25-21-18-17-19-22-25;/h17-19,21-22H,4-16,20,23-24H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
SXPWTBGAZSPLHA-UHFFFAOYSA-M
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
143.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
62 °C - Pensky-Martens closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges