228761
6-Methoxy-2-naphthonitrile
98%
Synonyme(s) :
2-Cyano-6-methoxynaphthalene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Point d'ébullition
205-208 °C/14 mmHg (lit.)
Pf
106-107 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1ccc2cc(ccc2c1)C#N
InChI
1S/C12H9NO/c1-14-12-5-4-10-6-9(8-13)2-3-11(10)7-12/h2-7H,1H3
Clé InChI
SWEFYGCKCMJSPD-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable