228303
Nickel(II) cyclohexanebutyrate
About This Item
Forme
powder and chunks
Pf
240 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C(CCCC1CCCCC1)O[Ni]OC(=O)CCCC2CCCCC2
InChI
1S/2C10H18O2.Ni/c2*11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h2*9H,1-8H2,(H,11,12);/q;;+2/p-2
Clé InChI
LSLSVVJPMABPLC-UHFFFAOYSA-L
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges