Key Documents
228141
Sigma-Aldrich
Calcium cyclohexanebutyrate
About This Item
Formule linéaire :
[C6H11(CH2)3CO2]2Ca
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
378.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
260 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C(CCCC1CCCCC1)O[Ca]OC(=O)CCCC2CCCCC2
InChI
1S/2C10H18O2.Ca/c2*11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h2*9H,1-8H2,(H,11,12);/q;;+2/p-2
Clé InChI
HJZOVZBKGRJCRX-UHFFFAOYSA-L
Application
Calcium standard salt for organic systems. Lot specific assay on label.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable