Documents
225061
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-methylphenol
95%
Synonyme(s) :
3-Amino-o-cresol
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H3(CH3)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
129-130 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1c(N)cccc1O
InChI
1S/C7H9NO/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4,9H,8H2,1H3
Clé InChI
FLROJJGKUKLCAE-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Amino-2-methylphenol (3-Amino-o-cresol) was used in the synthesis of 8-hydroxy-7-methylquinoline.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
480. Some 6-alkyl-5-and 7-alkyl-8-aminoquinolines.
Long R and Schofield K.
Journal of the Chemical Society, 2350-2354 (1953)