Principaux documents
224251
Sigma-Aldrich
2-Propylpentanoic acid
98%
Synonyme(s) :
Valproic acid
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2CH2)2CHCO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.425 (lit.)
pb
220 °C (lit.)
Densité
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCC(C(O)=O)CCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
Clé InChI
NIJJYAXOARWZEE-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Anticonvulsant that also has efficacy as a mood stabilizer in bipolar disorder
Remplacé(e)(s) par