223638
Silver oxide
predominantly silver(II) oxide
About This Item
Produits recommandés
Description
mixture
Forme
powder and chunks
Impuretés
silver(I) oxide (remainder)
Densité
7.483 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
O=[Ag]
InChI
1S/Ag.O
Clé InChI
OTCVAHKKMMUFAY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis