223042
2,4,6-Tri-tert-butylnitrobenzene
99%
About This Item
Pureté
99%
Pf
205-206 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(C)c1cc(c(c(c1)C(C)(C)C)[N+]([O-])=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H29NO2/c1-16(2,3)12-10-13(17(4,5)6)15(19(20)21)14(11-12)18(7,8)9/h10-11H,1-9H3
Clé InChI
IMDZOFHRUMJNQR-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable