Principaux documents
221910
Sigma-Aldrich
4-Nitro-N-propylbenzylamine hydrochloride
98%
Synonyme(s) :
PNBPA
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H4CH2NHCH2CH2CH3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.69
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
powder
Pf
233-235 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
nitro
Chaîne SMILES 
Cl.CCCNCc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H14N2O2.ClH/c1-2-7-11-8-9-3-5-10(6-4-9)12(13)14;/h3-6,11H,2,7-8H2,1H3;1H
Clé InChI
LWISLZIFEARHJI-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Nitro-N-propylbenzylamine hydrochloride was used as a derivatization reagent for the extraction of amine in the determination of trace amounts of diisocyanate monomers in contaminated air by an electroanalytical method.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Corbini G, et al.
Analyst, 116(7), 731-734 (1991)