Key Documents
219460
Sigma-Aldrich
Formamidine disulfide dihydrochloride
97%
About This Item
Formule linéaire :
[-SC(=NH)NH2]2·2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Pureté
97%
Pf
175-180 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl.Cl.NC(=N)SSC(N)=N