218693
1-Aminocyclohexanecarboxylic acid
98%
Synonyme(s) :
Homocycloleucine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
>300 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
NC1(CCCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO2/c8-7(6(9)10)4-2-1-3-5-7/h1-5,8H2,(H,9,10)
Clé InChI
WOXWUZCRWJWTRT-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable