Documents
218421
Sigma-Aldrich
Dihydrocarveol
mixture of isomers, 95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.25
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Densité de vapeur
5.3 (vs air)
Pression de vapeur
0.1 mmHg ( 20 °C)
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.477 (lit.)
Point d'ébullition
224-225 °C (lit.)
Densité
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1CCC(CC1O)C(C)=C
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
197.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
92 °C - closed cup