Documents
216860
Sigma-Aldrich
4-Amino-5-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid
technical grade, 90%
About This Item
Formule linéaire :
H2NC10H5(OH)SO3H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.25
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Qualité
technical grade
Pureté
90%
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(c2cccc(O)c12)S(O)(=O)=O