Documents
216291
Sigma-Aldrich
(2-Hydroxybenzyl)triphenylphosphonium bromide
98%
About This Item
Formule linéaire :
HOC6H4CH2P(C6H5)3Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
451.34
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
Pureté
98%
Pf
242-245 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Br-].Oc1ccccc1C[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable