213802
Dimethylcyanamide
99%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2NCN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
70.09
Beilstein:
506093
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Produits recommandés
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.41 (lit.)
pb
161-163 °C (lit.)
Densité
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CN(C)C#N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
149.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
65 °C - closed cup