Principaux documents
209805
Sigma-Aldrich
3-(1-Cyanoethyl)benzoic acid
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(CN)C6H4CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pf
145-148 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
nitrile
Chaîne SMILES 
CC(C#N)c1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C10H9NO2/c1-7(6-11)8-3-2-4-9(5-8)10(12)13/h2-5,7H,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
IRYIYPWRXROPSX-UHFFFAOYSA-N
Application
3-(1-Cyanoethyl)benzoic acid was used in screening of cobalt containing nitrile hydratases for their enantioselectivity towards wide range of chiral nitriles.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
S van Pelt et al.
Organic & biomolecular chemistry, 9(8), 3011-3019 (2011-03-08)
In this study a diverse range of purified cobalt containing nitrile hydratases (NHases, EC 4.2.1.84) from Rhodopseudomonas palustris HaA2 (HaA2), Rhodopseudomonas palustris CGA009 (009), Sinorhizobium meliloti 1021 (1021), and Nitriliruptor alkaliphilus (iso2), were screened for the first time for their