209627
Bordeaux R
Dye content 65 %
Synonyme(s) :
Acid Red 17
About This Item
Composition
Dye content, 65%
λmax
518 nm
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2cccc3ccccc23)c4ccc(cc4cc1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O