208779
Nickel on silica/alumina
extent of labeling: ~65 wt. % loading, powder
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Produit purifié par
reduction and stabilization
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: nickel
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Ampleur du marquage
~65 wt. % loading
Superficie
~175 m2/g
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
Clé InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Application
- in plastic waste pyrolysis for the production of fuel
- to study the supercritical water reforming of glycerol
- in the supercritical water reforming of acetic acid for the production of hydrogen
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1A Inhalation - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.