Documents
205575
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxy-3-methoxystyrene
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2OC6H3(OCH3)CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.30
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
49-54 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cc(C=C)ccc1OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H16O2/c1-3-13-9-10-15(16(11-13)17-2)18-12-14-7-5-4-6-8-14/h3-11H,1,12H2,2H3
Clé InChI
DPAUCHAAEWIRKG-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1