Principaux documents
201391
Sigma-Aldrich
Brilliant Blue G
Dye content 50 %
Synonyme(s) :
Acid blue 90, Coomassie brilliant blue G 250
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C47H52N3NaO7S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
858.05
Numéro C.I. (Colour Index):
42655
Beilstein:
5230822
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
Composition
Dye content, 50%
λmax
610 nm
Chaîne SMILES 
[Na+].CCOc1ccc(Nc2ccc(cc2)C(\c3ccc(cc3C)N(CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)=C5\C=CC(\C=C5C)=[N+](\CC)Cc6cccc(c6)S([O-])(=O)=O)cc1