Principaux documents
199265
Sigma-Aldrich
4-(Ethylthio)benzoic acid
99%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5SC6H4CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Forme
solid
Pf
145-147 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCSc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O2S/c1-2-12-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
LDYCQBKCUOVGDA-UHFFFAOYSA-N
Application
4-(Ethylthio)benzoic acid may be used in chemical synthesis studies.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable