Principaux documents
199001
Sigma-Aldrich
Sodium phenylpyruvate
98%
Synonyme(s) :
2-Oxo-3-phenylpropanoic acid, Phenylpyruvic acid sodium salt
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2COCOONa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.14
Beilstein:
4770978
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Essai
98%
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Na+].[O-]C(=O)C(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H8O3.Na/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
Clé InChI
MQGYVGKMCRDEAF-UHFFFAOYSA-M
Remplacé(e)(s) par