Principaux documents
19719
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylcalix[5]arene
≥98.0%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C55H70O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
811.14
Beilstein:
5234242
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12350000
ID de substance PubChem :
Essai
≥98.0%
Pf
310-312 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)c1cc2Cc3cc(cc(Cc4cc(cc(Cc5cc(cc(Cc6cc(cc(Cc(c1)c2O)c6O)C(C)(C)C)c5O)C(C)(C)C)c4O)C(C)(C)C)c3O)C(C)(C)C
Autres remarques
Starting material for the synthesis of derivatives
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
G. Barrett et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1475-1475 (1993)
D. Kraft et al.
Tetrahedron, 49, 6019-6019 (1993)