Principaux documents
196991
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene
≥98%
About This Item
Formule linéaire :
(CF3)2C6H3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.11
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.427 (lit.)
pb
71-72 °C (lit.)
Densité
1.535 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
172.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
78 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter