Principaux documents
196347
Sigma-Aldrich
2-(3-Benzoylphenyl)propionitrile
95%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(C6H4COC6H5)CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.28
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
95%
Pf
47-53 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C#N)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H13NO/c1-12(11-17)14-8-5-9-15(10-14)16(18)13-6-3-2-4-7-13/h2-10,12H,1H3
Clé InChI
RGYOCHMZSLUCNP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-(3-Benzoylphenyl)propionitrile is the precursor for ketoprofen, widely used anti-inflammatory drug.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Purity assay of ketoprofen by high-performance liquid chromatography.
P Pietta et al.
Journal of chromatography, 387, 525-527 (1987-01-30)