Principaux documents
195367
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-nitrobenzyl chloride
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H3(NO2)CH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.61
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
43-46 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1c(CCl)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8ClNO2/c1-6-7(5-9)3-2-4-8(6)10(11)12/h2-4H,5H2,1H3
Clé InChI
XZNDXQGZPOZITR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Methyl-3-nitrobenzyl chloride is a lachrymatory agent.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
A Review of US Patents in the Field of Organic Process Development Published During October and November 2009.
Turner K.
Organic Process Research & Development, 14(2), 311-322 (2010)