194352
Ethyl 1-methyl-3-piperidinecarboxylate
96%
Synonyme(s) :
1-Methyl-nipecotic acid ethyl ester, Ethyl 1-methylnipecotate, NSC 64739
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.451 (lit.)
Point d'ébullition
88-89 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)C1CCCN(C)C1
InChI
1S/C9H17NO2/c1-3-12-9(11)8-5-4-6-10(2)7-8/h8H,3-7H2,1-2H3
Clé InChI
VFJJNMLPRDRTCO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
N-demethylation of tertiary amines
Reverse cope elimination reactions
Regioselective oxidation
Synthesis of chelating agents
Sequential Michael-Michael-Dieckmann cyclizations
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
154.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
68 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter