Principaux documents
193321
Sigma-Aldrich
Piperonyl isobutyrate
99%
Synonyme(s) :
Isobutyric acid 3,4-methylenedioxybenzyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H14O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.24
Numéro MDL:
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.511 (lit.)
pb
91-92 °C/0.005 mmHg (lit.)
Densité
1.154 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)C(=O)OCc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C12H14O4/c1-8(2)12(13)14-6-9-3-4-10-11(5-9)16-7-15-10/h3-5,8H,6-7H2,1-2H3
Clé InChI
RQULTIASPCVEFO-UHFFFAOYSA-N