191523
3,9-Divinyl-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Point d'ébullition
108-110 °C/2 mmHg (lit.)
Pf
43-46 °C (lit.)
Densité
1.251 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C=CC1OCC2(CO1)COC(OC2)C=C
InChI
1S/C11H16O4/c1-3-9-12-5-11(6-13-9)7-14-10(4-2)15-8-11/h3-4,9-10H,1-2,5-8H2
Clé InChI
OOXMQACSWCZQLX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- in radical emulsion copolymerization of 2-hydroxyethyl methacrylate
- as cross-linking agent in the synthesis of acid-degradable core-crosslinked micelles
- in the synthesis of new biocompatible copolymer for loading the indomethacin as drug model
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup