Principaux documents
191302
Sigma-Aldrich
N-(2-Chloroethyl)benzamide
98%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CONHCH2CH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.63
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
98%
Pf
103-106 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClCCNC(=O)c1ccccc1