Principaux documents
191035
Sigma-Aldrich
Poly(dimer acid-co-alkyl polyamine)
softening point 130 °C (ring and ball)
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
Densité
0.98 g/mL at 25 °C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable