Principaux documents
190667
Sigma-Aldrich
2-Ethoxybenzyl alcohol
98%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OC6H4CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.532 (lit.)
pb
265 °C (lit.)
Densité
1.074 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOc1ccccc1CO
InChI
1S/C9H12O2/c1-2-11-9-6-4-3-5-8(9)7-10/h3-6,10H,2,7H2,1H3
Clé InChI
ICJVQAHPHKYCNU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Ethoxybenzyl alcohol undergoes acetylation with acetic anhydride over zeolite to yield O-acetylated product.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Keith Smith et al.
Organic & biomolecular chemistry, 1(9), 1560-1564 (2003-08-21)
The acetylation of aryl ethers using acetic anhydride in the presence of zeolites under modest conditions in a solvent-free system gave the corresponding para-acetylated products in high yields. The zeolite can be recovered, regenerated and reused to give almost the