19040
(±)-1,2,4-Butanetriol
technical, ≥90% (GC)
Synonyme(s) :
1,2,4-Trihydroxybutane, 1,3,4-Butanetriol, 2-Deoxyerythritol, Butan-1,2,4-triol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical
Pureté
≥90% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.473 (lit.)
n20/D 1.473
Point d'ébullition
190-191 °C/18 mmHg (lit.)
Densité
1.184 g/mL at 20 °C
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCCC(O)CO
InChI
1S/C4H10O3/c5-2-1-4(7)3-6/h4-7H,1-3H2
Clé InChI
ARXKVVRQIIOZGF-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
370.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
188 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter