Documents
189855
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethoxybenzylamine
99%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2C6H3CH2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.54 (lit.)
Point d'ébullition
137 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cccc(CN)c1OC
InChI
1S/C9H13NO2/c1-11-8-5-3-4-7(6-10)9(8)12-2/h3-5H,6,10H2,1-2H3
Clé InChI
LVMPWFJVYMXSNY-UHFFFAOYSA-N
Application
2,3-Dimethoxybenzylamine was used in the synthesis of di-,tri- and tetrapeptide linked dicatechol derivatives and 1-aryl-2,3-dihydro-1H-isoindoles (isoindolines).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Facile synthesis of 1-aryl-2, 3-dihydro-1H-isoindoles by cyclization of N-formyliminium ion via geometrically disfavored 5-endo-trig process.
Kitabatake M, et al.
Heterocycles, 78(5), 1177-1181 (2009)
Di-, Tri-and tetrapeptide-linked dicatechol derivatives.
Albrecht M, et al.
Synthesis, 2002, 126-132 null