Documents
189693
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-methoxybenzyl alcohol
97%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3(OCH3)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.06
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
68-71 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(Br)cc1CO
InChI
1S/C8H9BrO2/c1-11-8-3-2-7(9)4-6(8)5-10/h2-4,10H,5H2,1H3
Clé InChI
HAOOGRLZVQWDBY-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Bromo-2-methoxybenzyl alcohol has been used in the synthesis of 5-bromo-2-methoxyphenylacetic acid.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
112. Attempts to find new chemotherapeutic amidines. Part III. Nuclear substituted derivatives of 4: 4'-and 3: 3'-diamidinostilbene.
Ashley JN and Harris JO.
Journal of the Chemical Society, 567-572 (1946)