189308
4-Bromophenethylamine
98%
Synonyme(s) :
2-(4-Bromophenyl)ethan-1-amine, 2-(4-Bromophenyl)ethanamine, 2-(4-Bromophenyl)ethylamine, 4-Bromobenzeneethanamine, 4-Bromophenylethylamine, p-Bromophenethylamine, p-Bromophenylethylamine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.574 (lit.)
Point d'ébullition
63-72 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densité
1.29 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NCCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H10BrN/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4H,5-6,10H2
Clé InChI
ZSZCXAOQVBEPME-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter